missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
DC-STAMP/TM7SF4 Monoclonal antibody specifically detects DC-STAMP/TM7SF4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | DC-STAMP/TM7SF4 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, CyTOF |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 788524 |
| Conjugado | FITC |
| Dilución | Flow Cytometry, CyTOF-ready |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | dendritic cell-specific transmembrane protein, transmembrane 7 superfamily member 4 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | E. coli-derived recombinant human DC-STAMP, Asp314-Thr376, Accession # Q9H295 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?