missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DC-SIGN/CD209 Antibody (LWC06), DyLight 650, Novus Biologicals™

Código de producto. 18242714 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18242714 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18242714 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP143328C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

DC-SIGN/CD209 Monoclonal specifically detects DC-SIGN/CD209 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DC-SIGN/CD209
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon LWC06
Conjugado DyLight 650
Dilución Western Blot, Flow Cytometry
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen CD209 antigendendritic cell-specific intracellular adhesion molecules (ICAM)-3 grabbingnon-integrin, CD209 molecule, CDSIGNHIV gpl20-binding protein, CLEC4LC-type lectin domain family 4 member L, DC-SIGN1C-type lectin domain family 4, member L, DC-SIGNMGC129965, Dendritic cell-specific ICAM-3-grabbing non-integrin 1
Símbolos de los genes CD209
Especie del huésped Rat
Inmunógeno The immunogen for this antibody was CIRE.
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology, Virology Bacteria and Parasites
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 30835
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.