Learn More
DAZ1 Antibody, PerCP, R&D Systems™
Código de producto. 18601866 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18601866 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18601866 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP298991PCP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
DAZ1 Polyclonal specifically detects DAZ1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno DAZ1
Aplicaciones Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Conjugado PerCP
Dilución Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS
Alias de gen deleted in azoospermia, deleted in azoospermia 1, FLJ17175, SPGYDAZdeleted in azoospermia protein 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the N-terminus of the Human DAZ1.
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Línea de productos Novus