Learn More
Darifenacin Hidrobromuro, TRC
Código de producto. 30011209
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011209 100 mg 100 miligramos
30004119 25 mg 25 miligramos
30007176 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011209 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD193400100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 133099-07-7
Fórmula molecular C28 H30 N2 O2 . Br H
Peso molecular (g/mol) 507.46
Sinónimo (3S)-1-[2-(2,3-Dihydro-5-benzofuranyl)ethyl]-α,α-diphenyl-3-pyrrolidineacetamide hydrobromide (1:1), 3-Pyrrolidineacetamide, 1-[2-(2,3-dihydro-5-benzofuranyl)ethyl]-α,α-diphenyl-, monohydrobromide, (3S)- (9CI), 3-Pyrrolidineacetamide, 1-[2-(2,3-dihydro-5-benzofuranyl)ethyl]-α,α-diphenyl-, monohydrobromide, (S)-, (S)-3-(Carbamoyldiphenylmethyl)-1-[2-(2,3-dihydrobenzofuran-5-yl)ethyl]pyrrolidine hydrobromide, Darifenacin hydrobromide, Darilong, Emselex, Enablex, UK 88525-04, UK 88525-04 hydrobromide
Nombre IUPAC 2-[(3S)-1-[2-(2,3-dihidro-1-benzofurano-5-il)etil]pirrolidina-3-il]-2,2-difenilacetamida; Hidrobromuro
SMILES Br.NC(=O)C([C@@H]1CCN(CCc2ccc3OCCc3c2)C1)(c4ccccc4)c5ccccc5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Darifenacin Hydrobromide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C28H30N2O2.BrH/c29-27(31)28(23-7-3-1-4-8-23,24-9-5-2-6-10-24)25-14-17-30(20-25)16-13-21-11-12-26-22(19-21)15-18-32-26;/h1-12,19,25H,13-18,20H2,(H2,29,31);1H/t25-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 506.1569