Learn More
Darapladib, MedChemExpress
Código de producto. 16460377
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16460377 50 mg 50 miligramos
16436737 5 mg 5 miligramos
16404028 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16460377 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10521
MedChemExpress Darapladib is a potent inhibitor of lipoprotein-associated phospholipase A2 (Lp-PLA2) with IC50 of 0.25 nM.
Darapladib is a potent inhibitor of lipoprotein-associated phospholipase A2 (Lp-PLA2) with IC50 of 0.25 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Darapladib
CAS 356057-34-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C36H38F4N4O2S
Cantidad 50 mg
Sinónimo SB-480848
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (149.98 mM)
SMILES FC1=CC=C(CSC(N(CC(N(CCN(CC)CC)CC2=CC=C(C3=CC=C(C(F)(F)F)C=C3)C=C2)=O)C4=C5CCC4)=NC5=O)C=C1
Peso molecular (g/mol) 666.77
Formula Weight (peso de la fórmula) 666.77
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation