Learn More
Dapsone Hidroxilamina, TRC
Código de producto. 18033830
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18033830 100 mg 100 miligramos
18003040 5 mg 5 miligramos
18022830 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18033830 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD193260100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32695-27-5
Fórmula molecular C12 H12 N2 O3 S
Peso molecular (g/mol) 264.3
Sinónimo Dapsone-hydroxylamine, Aniline, N-hydroxy-4,4'-sulfonyldi- (8CI), 4-[(4-Aminophenyl)sulfonyl]-N-hydroxybenzenamine, 4-(Hydroxyamino)-4'-aminodiphenyl sulfone, 4-Amino-4'-(hydroxyamino)diphenyl sulfone, Dapsone hydroxylamine, N-Hydroxy-4,4'-sulfonyldi(aniline), Benzenamine, 4-[(4-aminophenyl)sulfonyl]-N-hydroxy-
Nombre IUPAC N-[4-(4-aminofenil)sulfonilfenil]hidroxilamina
SMILES Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(NO)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dapsone Hydroxylamine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H12N2O3S/c13-9-1-5-11(6-2-9)18(16,17)12-7-3-10(14-15)4-8-12/h1-8,14-15H,13H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.0569