Learn More
Dapagliflozin, MedChemExpress
Código de producto. 16496687
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496687 5 mg 5 miligramos
16463978 10 mg 10 miligramos
16410337 50 mg 50 miligramos
16444986 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16496687 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10450
MedChemExpress Dapagliflozin (BMS-512148), a new type of drug used to treat diabetes mellitus (DM), is a competitive sodium/glucose cotransporter 2 (SGLT2) inhibitor, which results in excretion of glucose into the urine. Dapagliflozin induces HIF1 expression and attenuates renal IR injury.
Dapagliflozin (BMS-512148), a new type of drug used to treat diabetes mellitus (DM), is a competitive sodium/glucose cotransporter 2 (SGLT2) inhibitor, which results in excretion of glucose into the urine.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dapagliflozin
CAS 461432-26-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H25ClO6
Cantidad 5 mg
Sinónimo BMS-512148
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (244.58 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (122.29 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]1[C@H](C2=CC(CC3=CC=C(OCC)C=C3)=C(Cl)C=C2)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
Peso molecular (g/mol) 408.87
Formula Weight (peso de la fórmula) 408.87
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism