Descripción
DAP3 Polyclonal specifically detects DAP3 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation/Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | Immunoprecipitation, Western Blot |
| Dilución | Western Blot, Immunoprecipitation |
| Contenido y almacenamiento | Store at 4C in the dark. |
| Tipo de producto | Antibody |
| Línea de productos | Novus |