Learn More
Danoprevir, MedChemExpress
Descripción
Danoprevir (ITMN-191) is an orally active NS3/4A protease inhibitor for hepatitis C virus (HCV) with an IC50 of 0.29 nM and is selective for NS3/4A over a panel of 53 proteases (IC50 higher than 10 μM). Danoprevir (ITMN-191) inhibits HCV genotypes 1a, 1b, 4, 5, and 6 (IC50s=0.2-0.4 nM) as well as 2b and 3a (IC50s=1.6, 3.5 nM). Danoprevir is also a SARS-CoV 3CLpro inhibitor with an IC50 of 0.05 μM.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Danoprevir |
| CAS | 850876-88-9 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C35H46FN5O9S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | ITMN-191 R7227 RO5190591 RG7227 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (136.64 mM) |
| SMILES | O=S(NC([C@@]1(NC([C@]2([H])C[C@@H](OC(N3CC4=C(C3)C=CC=C4F)=O)CN2C5=O)=O)C[C@]1(/C=C/CCCCC[C@@H]5NC(OC(C)(C)C)=O)[H])=O)(C6CC6)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 731.83 |
| Mostrar más |