Learn More
Danirixin, MedChemExpress
Código de producto. 16497706
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497706 100 mg 100 miligramos
16490358 5 mg 5 miligramos
16461859 1 mg 1 miligramo
16457898 10 mg 10 miligramos
16423847 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16497706 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19768
MedChemExpress Danirixin is a selective, and reversible CXCR2 antagonist, with IC50 of 12.5 nM for CXCL8.
Danirixin is a selective, and reversible CXCR2 antagonist, with IC50 of 12.5 nM for CXCL8.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Danirixin
CAS 954126-98-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H21ClFN3O4S
Cantidad 100 mg
Sinónimo GSK1325756
Información de solubilidad DMSO : 8 mg/mL (18.10 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(NC1=CC=C(Cl)C(S([C@H]2CCCNC2)(=O)=O)=C1O)NC3=C(C)C(F)=CC=C3
Peso molecular (g/mol) 441.9
Formula Weight (peso de la fórmula) 441.9
Porcentaje de pureza 98.45%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation