missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Danirixin, MedChemExpress

Código de producto. 16461859
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16461859 1 mg 1 miligramo
16497706 100 mg 100 miligramos
16490358 5 mg 5 miligramos
16457898 10 mg 10 miligramos
16423847 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16461859 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19768

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Danirixin is a selective, and reversible CXCR2 antagonist, with IC50 of 12.5 nM for CXCL8.

Danirixin is a selective, and reversible CXCR2 antagonist, with IC50 of 12.5 nM for CXCL8.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Danirixin
CAS 954126-98-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H21ClFN3O4S
Cantidad 1 mg
Sinónimo GSK1325756
Información de solubilidad DMSO : 8 mg/mL (18.10 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(NC1=CC=C(Cl)C(S([C@H]2CCCNC2)(=O)=O)=C1O)NC3=C(C)C(F)=CC=C3
Peso molecular (g/mol) 441.9
Formula Weight (peso de la fórmula) 441.9
Porcentaje de pureza 98.45%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.