missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dact1 Antibody (OTI13H4) [PerCP], Novus Biologicals™

Código de producto. 30682542 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30682542 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30682542 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP344715PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Dact1 Monoclonal antibody specifically detects Dact1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Dact1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI13H4
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Alias de gen DAPPER, dapper, antagonist of beta-catenin, homolog 1 (Xenopus laevis), DAPPER1dapper homolog 1, antagonist of beta-catenin (xenopus), DPR1dapper homolog 1, antagonist of beta-catenin, FRODOdapper homolog 1, HDPR1, Hepatocellular carcinoma novel gene 3 protein, heptacellular carcinoma novel gene 3, HNG3, THYEX3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 289-555 of human DACT1(NP_057735) produced in E.coli.
Método de purificación >95%
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51339
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.