Learn More
Dacomitinib, MedChemExpress
Código de producto. 16496146
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16496146 100 mg 100 miligramos
16485608 10 mg 10 miligramos
16471777 50 mg 50 miligramos
16438307 5 mg 5 miligramos
16421076 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16496146 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13272
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Dacomitinib (PF-00299804) is a specific and irreversible inhibitor of the ERBB family of kinases with IC50s of 6 nM, 45.7 nM and 73.7 nM for EGFR, ERBB2, and ERBB4, respectively.
Dacomitinib (PF-00299804) is a specific and irreversible inhibitor of the ERBB family of kinases with IC50s of 6 nM, 45.7 nM and 73.7 nM for EGFR, ERBB2, and ERBB4, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dacomitinib
CAS 1110813-31-4
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H25ClFN5O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo PF-00299804 PF-299804
Información de solubilidad DMSO : 40 mg/mL (85.12 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(/C=C/CN1CCCCC1)NC2=CC3=C(C=C2OC)N=CN=C3NC4=CC=C(C(Cl)=C4)F
Peso molecular (g/mol) 469.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 469.94
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease