Learn More
Dabrafenib Mesylate, MedChemExpress
Código de producto. 16492257
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16492257 50 mg 50 miligramos
16478727 5 mg 5 miligramos
16461746 500 mg 500 miligramos
16456516 100 mg 100 miligramos
16426128 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16492257 Supplier Medchem Express Supplier No. HY14660A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
MedChemExpress Dabrafenib Mesylate is a potent and selective Raf kinase inhibitor with IC50s of 0.6 and 5.0 nM for RafV600E and c-Raf, respectively.
Dabrafenib Mesylate is a potent and selective Raf kinase inhibitor with IC50s of 0.6 and 5.0 nM for RafV600E and c-Raf, respectively.
Specifications
Nombre del producto químico o material Dabrafenib Mesylate
CAS 1195768-06-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H24F3N5O5S3
Cantidad 50 mg
Sinónimo GSK2118436 Mesylate GSK 2118436B
Información de solubilidad DMSO : ≥ 36 mg/mL (58.47 mM)
SMILES CC(C)(C)C1=NC(C2=C(F)C(NS(C3=C(F)C=CC=C3F)(=O)=O)=CC=C2)=C(C4=CC=NC(N)=N4)S1.CS(=O)(O)=O
Peso molecular (g/mol) 615.67
Formula Weight (peso de la fórmula) 615.67
Porcentaje de pureza 98.02%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease