Learn More
Dabrafenib, MedChemExpress
Código de producto. 16482257
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16482257 50 mg 50 miligramos
16468727 5 mg 5 miligramos
16451136 200 mg 200 miligramos
16416128 10 mg 10 miligramos
15750389 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16482257 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14660
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
MedChemExpress Dabrafenib (GSK2118436A) is an ATP-competitive inhibitor of Raf with IC50s of 5 nM and 0.6 nM for C-Raf and B-RafV600E, respectively.
Dabrafenib (GSK2118436A) is an ATP-competitive inhibitor of Raf with IC50s of 5 nM and 0.6 nM for C-Raf and B-RafV600E, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dabrafenib
CAS 1195765-45-7
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H20F3N5O2S2
Cantidad 50 mg
Sinónimo GSK2118436A GSK2118436
Información de solubilidad DMSO : ≥ 33 mg/mL (63.52 mM)
SMILES CC(C)(C)C1=NC(C2=C(F)C(NS(C3=C(F)C=CC=C3F)(=O)=O)=CC=C2)=C(C4=CC=NC(N)=N4)S1
Peso molecular (g/mol) 519.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 519.56
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease