Learn More
Dabrafenib, MedChemExpress
Código de producto. 16451136
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16451136 200 mg 200 miligramos
16482257 50 mg 50 miligramos
16468727 5 mg 5 miligramos
16416128 10 mg 10 miligramos
15750389 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16451136 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14660
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
MedChemExpress Dabrafenib (GSK2118436A) is an ATP-competitive inhibitor of Raf with IC50s of 5 nM and 0.6 nM for C-Raf and B-RafV600E, respectively.
Dabrafenib (GSK2118436A) is an ATP-competitive inhibitor of Raf with IC50s of 5 nM and 0.6 nM for C-Raf and B-RafV600E, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dabrafenib
CAS 1195765-45-7
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H20F3N5O2S2
Cantidad 200 mg
Sinónimo GSK2118436A GSK2118436
Información de solubilidad DMSO : ≥ 33 mg/mL (63.52 mM)
SMILES CC(C)(C)C1=NC(C2=C(F)C(NS(C3=C(F)C=CC=C3F)(=O)=O)=CC=C2)=C(C4=CC=NC(N)=N4)S1
Peso molecular (g/mol) 519.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 519.56
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease