Learn More
DAAO inhibitor-1, MedChemExpress
Código de producto. 16497167
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497167 5 mg 5 miligramos
16490757 50 mg 50 miligramos
16454448 10 mg 10 miligramos
16405336 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16497167 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY111412
MedChemExpress DAAO inhibitor-1 is a potent D-amino acid oxidase (DAAO) inhibitor with an IC50 of 0.12 μM.
DAAO inhibitor-1 is a potent D-amino acid oxidase (DAAO) inhibitor with an IC50 of 0.12 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DAAO inhibitor-1
CAS 2065250-25-9
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H5FN2O
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (821.67 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1=CC=C2C(NN=C2O)=C1
Peso molecular (g/mol) 152.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.13
Porcentaje de pureza 99.37%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation