Learn More
DAA-1106, MedChemExpress
Código de producto. 16480438
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16480438 5 mg 5 miligramos
16463716 25 mg 25 miligramos
16447978 10 mg 10 miligramos
16423907 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16480438 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19945
MedChemExpress DAA1106 is a potent and selective ligand for peripheral benzodiazepine receptor (PBR), as a potent and selective agonist at the peripheral benzodiazepine receptor.
DAA1106 is a potent and selective ligand for peripheral benzodiazepine receptor (PBR), as a potent and selective agonist at the peripheral benzodiazepine receptor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DAA-1106
CAS 220551-92-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H22FNO4
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (252.90 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(N(CC1=CC(OC)=CC=C1OC)C2=CC(F)=CC=C2OC3=CC=CC=C3)=O
Peso molecular (g/mol) 395.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 395.42
Porcentaje de pureza 99.71%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration