Learn More
D159687, MedChemExpress
Código de producto. 16496766
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496766 100 mg 100 miligramos
16479107 5 mg 5 miligramos
16472617 50 mg 50 miligramos
16416528 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16496766 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15444
MedChemExpress D159687 is a selective PDE4D inhibitor.
D159687 is a selective PDE4D inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D159687
CAS 1155877-97-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H19ClN2O2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 150 mg/mL (408.90 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC(NC1=CC=C(CC2=CC(C3=CC(Cl)=CC=C3)=C(OC)C=C2)C=C1)=O
Peso molecular (g/mol) 366.84
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.84
Porcentaje de pureza 98.12%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation