Learn More
D-sorbitol anhidro, reactivo de cultivo celular, ≥ 98%, MP Biomedicals™
Tienda MP Biomedicals ProductosDescripción
- Se utiliza para lavar esferoplastos y en isoelectroenfoque para minimizar el flujo endoosmótico en geles de agarosa.
- Puede utilizarse para inducir estrés osmótico.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de fusión | 230 °F |
| Densidad | 1,49 g/cm3 a 59 °F |
| pH | 7.0 |
| Punto de ebullición | Muy alta |
| Temperatura de inflamación | 542 °F |
| Cantidad | 5 kg |
| Información de solubilidad | Solubilidad en agua: 2.750.000 mg/L a 30 °C |
| Rotación óptica | −4 a 0 ° (c=2, agua) |
| Presión de vapor | 9,9X10-9 mm Hg a 25 °C |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |
| Mostrar más |
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.