Learn More
D-sorbitol anhidro, reactivo de cultivo celular, ≥ 98%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11432031 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11432031 1 kg
11442031 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11432031 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219474201
D-sorbitol anhidro, reactivo de cultivo celular, ≥ El 98% se utiliza para inducir estrés osmótico.
  • Se utiliza para lavar esferoplastos y en isoelectroenfoque para minimizar el flujo endoosmótico en geles de agarosa.
  • Puede utilizarse para inducir estrés osmótico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-70-4
Fórmula molecular C6H14O6
Peso molecular (g/mol) 182.17
Clave InChI FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo d-sorbitol, sorbitol, d-glucitol, glucitol, l-gulitol, --sorbitol, glucarine, diakarmon, multitol, sorbilande
PubChem CID 5780
ChEBI CHEBI:17924
Especificaciones
Punto de fusión 230°F
Densidad 1.49 g/cm3 at 59°F
pH 7.0
Punto de ebullición Very High
Temperatura de inflamación 542°F
Cantidad 1 kg
Información de solubilidad Water Solubility: 2,750,000 mg/L at 30°C
Rotación óptica −4 to 0 ° (c=2, water)
Presión de vapor 9.9X10-9 mm Hg at 25°C
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Calidad para cultivo celular
Forma física Powder
Conductividad <20.0 μS/cm
Mostrar más Mostrar menos
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.