Learn More
D-sorbitol, > 98 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11416352 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 kg
Tamaño de la unidad:
5 Kg
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11416352 5 kg 5 Kg
1 options
Código de producto. 11416352 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210293805
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 50-70-4
Fórmula molecular C6H14O6
Peso molecular (g/mol) 182.172
Clave InChI FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
Sinónimo d-sorbitol, sorbitol, d-glucitol, glucitol, l-gulitol, --sorbitol, diakarmon, glucarine, sorbol, d---sorbitol
PubChem CID 5780
ChEBI CHEBI:17924
Nombre IUPAC (2R,3R,4R,5S)-hexano-1,2,3,4,5,6-hexol
SMILES C(C(C(C(C(CO)O)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Sorbitol
Color Blanco
Densidad 1.47g/mL at −5°C
Cantidad 5 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.2
Porcentaje de pureza >98%
Forma física Polvo cristalino