Learn More
D-Sorbitol, reactivo de biología molecular, ≥ 98%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11496621 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
5 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11496621 5 kg
11476621 100 g
11486621 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11496621 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219485194
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
D-Sorbitol, reactivo de biología molecular, ≥ El 98% se puede utilizar para inducir estrés osmótico, para lavar esferoplastos y en isoelectroenfoque para minimizar el flujo endoosmótico en geles de agarosa.
  • El D-sorbitol es un alcohol de azúcar que se utiliza comúnmente como sustituto del azúcar.
  • Se produce de forma natural y también se produce sintéticamente a partir de la glucosa.
  • La industria alimentaria utiliza D-sorbitol como aditivo en forma de edulcorante, humectante, emulsionante, espesante o suplemento dietético.
  • El D-sorbitol también se ha encontrado en cosméticos, papel y productos farmacéuticos.
  • Naturalmente, el D-sorbitol se encuentra ampliamente presente en las plantas a través de la fotosíntesis, desde las algas hasta las frutas de orden superior de la familia Rosaceae.
CAS 50-70-4
Fórmula molecular C6H14O6
Sinónimo d-sorbitol, sorbitol, d-glucitol, glucitol, l-gulitol, --sorbitol, diakarmon, glucarine, sorbol, d---sorbitol
PubChem CID 5780
ChEBI CHEBI:17924
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-sorbitol
Punto de fusión 230 °F
Color Blanco
Densidad 1,49 g/cm3 a 59 °F
pH 7.0
Punto de ebullición Muy alta
Temperatura de inflamación 542 °F
Cantidad 5 kg
Información de solubilidad Solubilidad en agua: 2.750.000 mg/L a 30 °C
Clave InChI FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
Rotación óptica −2° ±2° (c = 2, agua)
SMILES C(C(C(C(C(CO)O)O)O)O)O
Nombre IUPAC (2R,3R,4R,5S)-hexano-1,2,3,4,5,6-hexol
Peso molecular (g/mol) 182.172
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.2
Presión de vapor 9,9X10-9 mm Hg a 25 °C
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Grado de biología molecular
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.