Learn More
D-sorbitol, 91,0 a 100,5 % (base seca), ultrapuro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15865188 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15865188 500 g Frasco de plástico 500 g
15835338 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
15845338 5 kg Frasco de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15865188 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J21710.36
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 50-70-4 | C6H14O6 | 182.172 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-70-4
Fórmula molecular C6H14O6
Peso molecular (g/mol) 182.172
Número MDL MFCD00004708
Clave InChI FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
Sinónimo d-sorbitol, sorbitol, d-glucitol, glucitol, l-gulitol, --sorbitol, diakarmon, glucarine, sorbol, d---sorbitol
PubChem CID 5780
ChEBI CHEBI:17924
Nombre IUPAC (2 R,3 R,4 R,5 S)-hexano-1,2,3,4,5,6-hexol
SMILES C(C(C(C(C(CO)O)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Sorbitol
Punto de fusión 98°C to 100°C
Notas del porcentaje del ensayo Base seca
Envase Frasco de plástico
Cantidad 500 g
Beilstein 1721899
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.17
Porcentaje de pureza 91.0 to 100.5%
Forma física Polvo cristalino