Learn More
Melford D-sorbitol
Código de producto. 30018780
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018780 1 kg 1 Kg
30018781 5 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30018780 Proveedor Melford N.º de proveedor S230801000.0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.30€
    34.87€ / 1 Kg
    Ahorro 8.43€
    19% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
El producto generalmente se envía dentro de las 24 horas. Solo para uso en investigación o fabricación posterior, no para uso alimentario o farmacológico.
  • Número CAS: 50-70-4
  • Fórmulamolecular:C6H14O6
  • Peso molecular: 182,2
Especificaciones
CAS 50-70-4
Fórmula molecular C6H14O6
Cantidad 1 kg