Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Sorbitol, +97 %
Código de producto. 10113570 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 KG
100 g
2.50 Kg
5 g
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10113570 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
10616830 5 g Frasco de vidrio 5 g
10813781 100 g Frasco de plástico 100 g
10418870 500 g Frasco de plástico 500 g
10396820 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10185253 10 kg Tambor de plástico 10 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10113570 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 132730025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 50-70-4 | C6H14O6 | 182.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-70-4
Fórmula molecular C6H14O6
Peso molecular (g/mol) 182.17
Número MDL MFCD00004708
Clave InChI FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
Sinónimo d-sorbitol, sorbitol, d-glucitol, glucitol, l-gulitol, --sorbitol, diakarmon, glucarine, sorbol, d---sorbitol
PubChem CID 5780
ChEBI CHEBI:17924
Nombre IUPAC (2R,3R,4R,5S)-hexano-1,2,3,4,5,6-hexol
SMILES C(C(C(C(C(CO)O)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Sorbitol
Punto de fusión 95.0°C to 99.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (on anhydrous substance) (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 1533
Índice Merck 158851
Condición de rotación específica + 4.00 (20.00°C per eur. pharm.)
Rotación específica + 4.00
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in acetic acid, soluble in glycerol and propylene glycol, slightly soluble in methanol, ethanol, phenol,, acetamide, acetone, dmf and pyridine, practically insoluble in most other org. sol
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.17
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino granular