Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(-)-Ribosa, 99+ %
Código de producto. 10320164 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10320164 5 g Frasco de vidrio 5 g
10695372 25 g Frasco de vidrio 25 g
10605382 100 g Frasco de vidrio 100 g
10629443 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10320164 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 132360050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.30€
    25.65€ / 5 g
    Ahorro 2.65€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-10-2026
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 50-69-1 | C5H10O5 | 150.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-69-1
Fórmula molecular C5H10O5
Peso molecular (g/mol) 150.13
Número MDL MFCD00135453
Clave InChI HMFHBZSHGGEWLO-ZHZWXSSZNA-N
Sinónimo 2r,3r,4r-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, aldehydo-d-ribose, ribose, d, d--ribose, aldehydo-d-ribo-pentose, ribo-2,3,4,5-tetrahydroxyvaleraldehyde, d, d-ribo-2,3,4,5-tetrahydroxyvaleraldehyde, ribose 9ci, dsstox_cid_23917, dsstox_gsid_43917
PubChem CID 5311110
ChEBI CHEBI:47014
SMILES OC[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D(-)-Ribose
Punto de fusión 88.0°C to 92.0°C
Color Beige a blanco o amarillo
Pérdida por secado 1% max. (40°C, 5 hrs, 20 torr)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (ELSD) (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 01, I, 434
Índice Merck 15, 8328
Condición de rotación específica − 20.00 (20.00°C c=4,H2O)
Rotación específica − 20.00
Nombre IUPAC (2R,3R,4R)-2,3,4,5-tetrahidroxipentanal
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.13
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino