Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-ribosa, 98 %
Código de producto. 11433508
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11433508 250 g 250 g
11413508 10 g 10 g
11423508 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11433508 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A17894.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 50-69-1 | C5H10O5 | 150.13 g/mol
D-(-)-Ribose is mainly used as a very basic source of metabolism of life. It is also used as a precursor for virazole, adenosine, thymidine, cytidine, fluoro-thymidine, 2-methyl adenosine, pyrromonazole toxina and adenosine methionine. It is further used in the synthesis of vitamin B2 (riboflavin), tetra-O-acetyl-ribose and nucleoside. It finds application as food additives and as supplement in cell culture.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
D-(-)-ribosa se utiliza principalmente como una fuente muy básica de metabolismo de la vida. También se utiliza como precursor para virazole, adenosina, timidina, citidina, fluoro-timidina, adenosina 2-metil, pyrromonazole toxina y metionina de adenosina. Se utiliza además en la síntesis de vitamina B2 (riboflavina), tetra-o-acetil-ribosa y nucleósido. Encuentra aplicación como aditivo alimentario y como complemento en el cultivo celular.
Solubilidad
Soluble en agua. Insoluble en éter.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Almacenar en lugar fresco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-69-1
Fórmula molecular C5H10O5
Peso molecular (g/mol) 150.13
Número MDL MFCD00135453
Clave InChI HMFHBZSHGGEWLO-ZHZWXSSZNA-N
Sinónimo 2r,3r,4r-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, aldehydo-d-ribose, ribose, d, d--ribose, aldehydo-d-ribo-pentose, ribo-2,3,4,5-tetrahydroxyvaleraldehyde, d, d-ribo-2,3,4,5-tetrahydroxyvaleraldehyde, ribose 9ci, dsstox_cid_23917, dsstox_gsid_43917
PubChem CID 5311110
ChEBI CHEBI:47014
Nombre IUPAC (2R,3R,4R)-2,3,4,5-tetrahidroxipentanal
SMILES OC[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-(-)-Ribose
Punto de fusión 82°C to 86°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.98
Cantidad 250 g
Beilstein 1723081
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,8204
Información de solubilidad Soluble in water. Insoluble in ether.
Rotación óptica −20° (c=10 in Water, 28h)
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.13
Porcentaje de pureza 98%