Learn More
Melford D-ribosa
Código de producto. 30018759
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018759 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30018759 Proveedor Melford N.º de proveedor R25000100.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
El producto generalmente se envía dentro de las 24 horas. Solo para uso en investigación o fabricación posterior, no para uso alimentario o farmacológico.
  • Número CAS: 50-69-1
  • Fórmulamolecular:C5H10O5
  • Peso molecular: 150,13
Especificaciones
CAS 50-69-1
Fórmula molecular C5H10O5
Cantidad 100 g