Learn More
D-Ribonolactona, TRC
Código de producto. 30008567
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30008567 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30008567 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR4160005G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-(+)-Ribonicacid-gamma-lactone
CAS 5336-08-3
Fórmula molecular C5 H8 O5
Cantidad 5 g
Sinónimo D-Ribonic acid, γ-lactone, Ribonic acid, γ-lactone, D- (8CI), (+)-Ribonolactone, D-(+)-Ribonic acid lactone, D-(+)-Ribonic acid γ-lactone, D-(+)-Ribonolactone, D-Ribono-1,4-lactone, D-Ribono-γ-lactone, D-Ribonolactone, D-Ribopentono-1,4-lactone, NSC 1031, Ribonic acid 1,4-lactone
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8O5/c6-1-2-3(7)4(8)5(9)10-2/h2-4,6-8H,1H2/t2-,3-,4-/m1/s1
SMILES OC[C@H]1OC(=O)[C@H](O)[C@@H]1O
Nombre IUPAC (3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-ona
Peso molecular (g/mol) 148.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.0372