Learn More
gamma-Lactona de ácido D(+)-ribonico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10781501 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10781501 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 10781501 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 227830100
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D(+)-Ribonic acid γ-lactone
Nombre de nota 96%
CAS 5336-08-3
Punto de fusión 83.0°C to 85.0°C
Residuos de ignición 0.2% max
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C5H8O5
Número MDL MFCD00063241
Cantidad 10 g
Condición de rotación específica + 18.00 (20.00°C c=5,H2O)
Rotación específica + 18.00
Sinónimo ribonolactone, d-ribono-1,4-lactone, d-ribonolactone, ribono-gamma-lactone, d +-ribonic acid gamma-lactone, d-+-ribono-1,4-lactone, d-ribopentono-1,4-lactone, d-ribono-gamma-lactone, d-+-ribonic acid gamma-lactone, d-ribonic acid-1,4-lactone
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Clave InChI CUOKHACJLGPRHD-UHFFFAOYNA-N
SMILES C(C1C(C(C(=O)O1)O)O)O
Nombre IUPAC (3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-ona
Peso molecular (g/mol) 148.12
PubChem CID 111064
ChEBI CHEBI:74168
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.12
Porcentaje de pureza 96%