Learn More
D-ácido ribonico-1,4-lactona, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15407559
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15407559 1 g 1 g
15417559 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15407559 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66266.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 5336-08-3 | C5H8O5 | 148.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5336-08-3
Fórmula molecular C5H8O5
Peso molecular (g/mol) 148.11
Número MDL MFCD00063241
Clave InChI CUOKHACJLGPRHD-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo ribonolactone, d-ribono-1,4-lactone, d-ribonolactone, ribono-gamma-lactone, d +-ribonic acid gamma-lactone, d-+-ribono-1,4-lactone, d-ribopentono-1,4-lactone, d-ribono-gamma-lactone, d-+-ribonic acid gamma-lactone, d-ribonic acid-1,4-lactone
PubChem CID 111064
ChEBI CHEBI:74168
Nombre IUPAC (3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-ona
SMILES C(C1C(C(C(=O)O1)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Ribonic acid-1,4-lactone
Punto de fusión 85°C to 87°C
Color Blanco a amarillo
Cantidad 1 g
Beilstein 82057
Información de solubilidad Soluble in water at 100mg/ml
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.11
Forma física Polvo