Descripción
- La D-(+)-manosa, un epímero C-2 de la D-glucosa, se utiliza en la formación de la estructura del glicano y la glicosilación.
- La D-manosa se ha utilizado en un estudio para evaluar la síntesis de una familia de glicopolímeros anfifílicos.
- También se ha utilizado en un estudio para investigar la detección temprana de la bronquiolitis obliterante después del trasplante de pulmón.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-(+)-MANNOSE |
| CAS | 3458-28-4 |
| Punto de fusión | 129 °C a 140 °C |
| Color | Blanco |
| Punto de ebullición | 527,1 °C (760 mmHg) |
| Fórmula molecular | C6H12O6 |
| Fórmula lineal | C6H12O6 |
| Número MDL | MFCD00064122 |
| Cantidad | 500 g |
| Sinónimo | 2s,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, polymannose, aldehydo-d-mannose, poly mannose, mannose homopolymer, unii-pha4727wtp, aldehydo-d-manno-hexose, pha4727wtp, mannose, d, d-mannose polymers |
| Mostrar más |