Learn More
D-Mannose, MedChemExpress
Código de producto. 16469066
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16469066 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16469066 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0379
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
MedChemExpress D-Mannose is a carbohydrate, which plays an important role in human metabolism, especially in the glycosylation of specific proteins.
D-Mannose is a carbohydrate, which plays an important role in human metabolism, especially in the glycosylation
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Mannose
CAS 3458-28-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H12O6
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad H2O : ≥ 50 mg/mL (277.53 mM) ∣DMSO : 50 mg/mL (277.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)C=O
Peso molecular (g/mol) 180.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism