Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D(+)-Mannose |
| Punto de fusión | 133.0°C |
| Color | Blanco |
| Pérdida por secado | 0.45% max. |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% min. (ELSD) (HPLC) |
| Olor | Odorless |
| Envase | Tambor de plástico |
| Cantidad | 2.5 kg |
| Beilstein | 31284 |
| Mostrar más |