Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Manosa, 99 %
Código de producto. 10466790 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
2.50 Kg
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10466790 25 g Frasco de plástico 25 g
10265340 100 g Frasco de plástico 100 g
10726371 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
11926901 2.5 kg Tambor de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10466790 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 150600250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 3458-28-4 | C6H12O6 | 180.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3458-28-4
Fórmula molecular C6H12O6
Peso molecular (g/mol) 180.16
Sinónimo 2s,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, polymannose, aldehydo-d-mannose, poly mannose, mannose homopolymer, unii-pha4727wtp, aldehydo-d-manno-hexose, pha4727wtp, mannose, d, d-mannose polymers
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D(+)-Mannose
Punto de fusión 133.0°C
Color Blanco
Pérdida por secado 0.45% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (ELSD) (HPLC)
Olor Odorless
Envase Frasco de plástico
Cantidad 25 g
Beilstein 31284
Índice Merck 155812
Condición de rotación específica + 14.00 (20.00°C 589nm,c=10,H2O)
Rotación específica + 14.00
Información de solubilidad Solubility in water: 2480g/L (17°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Cristales o polvo