Learn More
D-Mannosa-6-fosfato Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30179610
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179610 5 mg 5 miligramos
30179362 10 mg 10 miligramos
30178927 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179610 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM1850035MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70442-25-0
Fórmula molecular C6H12NaO9P
Peso molecular (g/mol) 282.12
SMILES [Na+].O[C@H](COP(=O)(O)[O-])[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Mannose-6-phosphate Sodium Salt
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13O9P.Na/c7-1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-15-16(12,13)14;/h1,3-6,8-11H,2H2,(H2,12,13,14);/q;+1/p-1/t3-,4-,5-,6-;/m1./s1