Learn More
Melford D-+-Manosa
Código de producto. 30018456
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
25 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018456 500 g 500 g
30018453 100 g 100 g
30018454 1 kg 1 Kg
30018455 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 30018456 Proveedor Melford N.º de proveedor M18000500.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
El producto generalmente se envía dentro de las 24 horas. Solo para uso en investigación o fabricación posterior, no para uso alimentario o farmacológico.
Fórmula molecular: C6H12O6, PM 180,2
Especificaciones
CAS 3458-28-4
Fórmula molecular C6H12O6
Cantidad 500 g