Learn More
D-(+)-manosa, 100%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11483470 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11483470 100 g
11473470 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11483470 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210225080
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
CAS 3458-28-4
Fórmula molecular C6H12O6
Sinónimo 2s,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, polymannose, aldehydo-d-mannose, poly mannose, mannose homopolymer, unii-pha4727wtp, aldehydo-d-manno-hexose, pha4727wtp, mannose, d, d-mannose polymers
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-(+)-Mannose
Color Blanco
Densidad 0.35g/mL
Cantidad 100 g
Peso molecular (g/mol) 180.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.2
Porcentaje de pureza 1
Grado Not Available
Forma física Polvo