Learn More
D-Mannosamine Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30010652
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30010652 100 mg 100 miligramos
30012432 1 g 1 g
30004998 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010652 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM167000100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5505-63-5
Fórmula molecular C6 H13 N O5 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 215.63
Nombre IUPAC (2S,3R,4S,5R)-2-amino-3,4,5,6-tetrahidroxihexanal; Cloruro
SMILES Cl.N[C@H](C=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Mannosamine hydrochloride
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13NO5.ClH/c7-3(1-8)5(11)6(12)4(10)2-9;/h1,3-6,9-12H,2,7H2;1H/t3-,4-,5-,6-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.0561