Learn More
D-manitol, MP Biomedicals
Código de producto. 11443470 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Código de producto. Cantidad
11443470 500 g
1 options
Código de producto. 11443470 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 02102248.5
 Artículo restringido
En stock
Alcohol de azúcar versátil adecuado para su uso como excipiente farmacéutico, reactivo químico para la determinación de boro y agente antiaglomerante o aromatizante en la fabricación de alimentos.
  • D-manitol utilizado con ácido bórico en la fabricación de condensadores electrolíticos secos para aplicaciones de radio
  • En farmacia como excipiente y diluyente para sólidos y líquidos.
  • En química analítica para determinaciones de boro
  • En la fabricación de hexanitrato de manitol
  • Se utiliza como agente antiaglomerante y de libre fluidez, aromatizante, lubricante y desmoldante, estabilizante y espesante y edulcorante nutritivo en la industria alimentaria.
  • También se utiliza como diurético.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-MANNITOL
CAS 69-65-8
Punto de fusión 163 °C a 172 °C
Punto de ebullición 290 °C a 295 °C (3,5 mm)(literatura)
Fórmula molecular C6H14O6
Fórmula lineal C6H14O6
Número MDL MFCD00064287
Cantidad 500 g
Sinónimo d-mannitol, mannitol, mannite, osmitrol, manna sugar, osmofundin, cordycepic acid, mannit, mannazucker, mannidex
Información de solubilidad Soluble en agua (1 g/5,5 mL), alcohol (1 g/83 mL), glicerol (1 g/18 mL); más soluble en agua caliente; soluble en piridina, anilina y soluciones acuosas de álcalis; insoluble en éter.
Clave InChI FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N
SMILES OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO
Nombre IUPAC Hexano-1,2,3,4,5,6-hexol
Peso molecular (g/mol) 182.17
PubChem CID 6251
ChEBI CHEBI:16899
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.2
Porcentaje de pureza ≥ 96%
Forma física Polvo