Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-Mannitol |
| Nombre de nota | Para el análisis ACS |
| Color | Blanco |
| Densidad | 1.52g/mL |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 0.984 |
| Cantidad | 1 kg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 182.2 |
| Forma física | Polvo |