Learn More
D-Manitol, para análisis ACS, 98,4%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11432872 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11432872 250 g
11442872 500 g
11452872 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11432872 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215254083
CAS 69-65-8
Fórmula molecular C6H14O6
Peso molecular (g/mol) 182.17
Número MDL MFCD00064287
Clave InChI FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo d-mannitol, mannitol, mannite, osmitrol, manna sugar, osmofundin, cordycepic acid, mannit, mannazucker, mannidex
PubChem CID 6251
ChEBI CHEBI:16899
Nombre IUPAC Hexano-1,2,3,4,5,6-hexol
SMILES OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Mannitol
Nombre de nota For ACS analysis
Color Blanco
Densidad 1.52g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.984
Cantidad 250 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.2
Forma física Powder