Learn More
D-Manitol, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10148230 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 GR
5 KG
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10148230 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10269650 250 g Frasco de plástico 250 GR
10358673 5 kg Tambor de plástico 5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10148230 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 423920010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    150.00€
    126.65€ / 1 Kg
    Ahorro 23.35€
    15% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 69-65-8 | C6H14O6 | 182.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69-65-8
Fórmula molecular C6H14O6
Peso molecular (g/mol) 182.17
Número MDL MFCD00064287
Clave InChI FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo d-mannitol, mannitol, mannite, osmitrol, manna sugar, osmofundin, cordycepic acid, mannit, mannazucker, mannidex
PubChem CID 6251
ChEBI CHEBI:16899
Nombre IUPAC Hexano-1,2,3,4,5,6-hexol
SMILES OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Mannitol
Punto de fusión 165.0°C to 170.0°C
Color Blanco
Residuos de ignición 0.01% max.
Pérdida por secado 0.05% max. (5 g, 105°C, 2 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Cantidad 1 kg
Beilstein 01, IV, 2841
Índice Merck 15, 5810
Rotación específica +23.3° to +24.3° (25°C, 589nm) (Reagent ACS-directives)
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in pyridine and aniline,slightly soluble in lower alcohols,practically insoluble in most other common,organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.17
Grado Reactivo ACS
Materia insoluble 0.01% max
Ácido valorable 0.0008 meq/g max
Forma física Polvo cristalino