Learn More
D-manitol, 99 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11453470 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
5 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11453470 1 kg -
11463470 5 kg 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11453470 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210224801
CAS 69-65-8
Fórmula molecular C6H14O6
Peso molecular (g/mol) 182.17
Número MDL MFCD00064287
Clave InChI FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo d-mannitol, mannitol, mannite, osmitrol, manna sugar, osmofundin, cordycepic acid, mannit, mannazucker, mannidex
PubChem CID 6251
ChEBI CHEBI:16899
SMILES OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Nannitol
Densidad 1.52g/mL
Cantidad 1 kg
Nombre IUPAC Hexano-1,2,3,4,5,6-hexol
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.2
Porcentaje de pureza 0.984