Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-manitol, +98 %
Código de producto. 10021110 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 GR
2.50 KG
5 Kg
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10021110 500 g Frasco de plástico 500 g
10266523 100 g Frasco de plástico 100 GR
10011110 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10488433 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
10195773 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10021110 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 125345000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.10€
    58.65€ / 500 g
    Ahorro 8.45€
    12% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 69-65-8 | C6H14O6 | 182.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69-65-8
Fórmula molecular C6H14O6
Peso molecular (g/mol) 182.17
Número MDL MFCD00064287
Clave InChI FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo d-mannitol, mannitol, mannite, osmitrol, manna sugar, osmofundin, cordycepic acid, mannit, mannazucker, mannidex
PubChem CID 6251
ChEBI CHEBI:16899
SMILES OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Mannitol
Punto de fusión 165.0°C to 170.0°C
Color Blanco
Pérdida por secado 0.3% max. (105°C, 4 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (ELSD) (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 500 g
Beilstein 01, IV, 2841
Índice Merck 15, 5810
Rotación específica +23° to +25° (20°C, 589nm) (PHEUR)
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in pyridine and aniline,slightly soluble in lower alcohols,practically insoluble in most other common,organic solvents
Nombre IUPAC Hexano-1,2,3,4,5,6-hexol
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.17
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo cristalino