Learn More
Melford D-Manitol
Código de producto. 30018475
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018475 5 kg 5 Kg
30018474 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30018475 Proveedor Melford N.º de proveedor M220805000.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
El producto generalmente se envía dentro de las 24 horas. Solo para uso en investigación o fabricación posterior, no para uso alimentario o farmacológico.
  • Número CAS: 69-65-8
  • Fórmulamolecular:C6H14O6
  • Peso molecular: 182,2
Especificaciones
CAS 69-65-8
Fórmula molecular C6H14O6
Cantidad 5 kg