Learn More
D-lixosa, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | D-Lyxose |
| Punto de fusión | 109°C to 115°C |
| Densidad | 1.545 |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 1723083 |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Índice Merck | 14,5641 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.13 |
| Porcentaje de pureza | 99% |