Learn More
D-lixosa, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11488856
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11488856 5 g 5 g
11478856 1 g 1 g
11498856 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11488856 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17007.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1114-34-7 | C5H10O5 | 150.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1114-34-7
Fórmula molecular C5H10O5
Peso molecular (g/mol) 150.13
Número MDL MFCD00064362
Clave InChI PYMYPHUHKUWMLA-UOWFLXDJSA-N
Sinónimo 2s,3s,4r-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, d--lyxose, d-lyxo-pentose, unii-m795k6hjol, aldehydo-d-lyxose, m795k6hjol, dl-lyxose, +--lyxose, d-lyxose 9ci
PubChem CID 65550
ChEBI CHEBI:16789
Nombre IUPAC (2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahidroxipentanal
SMILES C(C(C(C(C=O)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Lyxose
Punto de fusión 109°C to 115°C
Densidad 1.545
Cantidad 5 g
Beilstein 1723083
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,5641
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.13
Porcentaje de pureza 99%