Learn More
D-idosa (solución 0,141M), TRC
Código de producto. 17907544
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17907544 5 mg 5 miligramos
17979844 100 mg 100 miligramos
17928794 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17907544 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI1750505MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5978-95-0
Fórmula molecular C6 H12 O6
Peso molecular (g/mol) 180.1559
Sinónimo Idose, D- (8CI)
Nombre IUPAC (2S,3R,4S,5R)-2,3,4,5,6-penthidroxihexanal
SMILES OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Idose
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4-,5+,6+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.0634
Concentration or Composition (by Analyte or Components) D-Idose 0.141M